Få mere at vide
Oxybupropain EP urenhed C, Mikromol™
Artikelnummer. 30051418
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051418 100 mg
30049536 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051418 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0543.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Oxybupropain EP Urenhed C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid
CAS 2374-03-0
Analyt- eller komponentnavne 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H7 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Oxybuprocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Oxybuprocaine Imp. C (EP), 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid, Oxybuprocaine Hydrochloride Impurity C, Oxybuprocaine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
SMIL Nc1ccc(cc1O)C(=O)O
IUPAC navn 4-amino-3-hydroxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 153.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 153,0426 g/mol