Få mere at vide
Oxyberberin, TRC
Artikelnummer. 30423035
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423035 25 mg
30419127 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30423035 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO87066525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 549-21-3
Molekylær formel C20 H17 N O5
Molekylvægt (g/mol) 351.35
Synonym 8H-Benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizin-8-one, 5,6-dihydro-9,10-dimethoxy-, Berbin-8-one, 13,13a-didehydro-9,10-dimethoxy-2,3-(methylenedioxy)- (8CI), Oxyberberine (6CI), 8-Oxoberberine, 8-Oxyberberine, Berberin-8-one, Berlambine, JKL 1073A, NSC 93138
SMIL O=C1C=2C(OC)=C(OC)C=CC2C=C3C4=CC=5OCOC5C=C4CCN13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Berlambine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H17NO5/c1-23-15-4-3-12-7-14-13-9-17-16(25-10-26-17)8-11(13)5-6-21(14)20(22)18(12)19(15)24-2/h3-4,7-9H,5-6,10H2,1-2H3
Formel vægt 351.1107