Få mere at vide
Oxybenzon, Mikromol™
Artikelnummer. 17902536
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17902536 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17902536 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1137.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Oxybenzon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxybenzone
CAS 131-57-7
Analyt- eller komponentnavne Oxybenzone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H12 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)phenylmethanone, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone, (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)phenylmethanone, 2-Benzoyl-5-methoxyphenol, 4-Methoxy-2-hydroxybenzophenone, ASL 24, Aduvex 24, Advastab 45, Anuvex, Benzophenone 3, Chimassorb 90, Cyasorb UV 9, Cyasorb UV 9 Light Absorber, Escalol 567, Eusolex 4360, Jeescreen Benzophenone 3, Kemisorb 11, MOB, NSC 7778, Neo Heliopan BB, Ongrostab HMB, Onzone, Oxybenzon, Oxybenzone, Seesorb 101, Spectra-Sorb UV 9, Sumisorb 110, Sunscreen UV 15, Syntase 62, Tinosorb B 3, UF 3, UV 9, Uvasorb MET/C, Uvinul 3040, Uvinul 9, Uvinul M 40, Uvistat 24, Viosorb 110
InChI formel InChI=1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3
SMIL COc1ccc(C(=O)c2ccccc2)c(O)c1
IUPAC navn (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-phenylmethanon
Molekylvægt (g/mol) 228.24
Mængde 250 mg
Formel vægt 228,0786 g/mol