Få mere at vide
oxy-Chlordane 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | oxy-Chlordane |
| CAS | 27304-13-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | oxy-Chlordane |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H4 Cl8 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (1aR,1bS,2R,5S,5aR,6S,6aS)-rel-2,3,4,5,6,6a,7,7-Octachloro-1a,1b,5,5a,6,6a-hexahydro-2,5-methano-2H-indeno[1,2-b]oxirene, (1aα,1bβ,2α,5α,5aβ,6β,6aα)-2,3,4,5,6,6a,7,7-Octachloro-1a,1b,5,5a,6,6a-hexahydro-2,5-methano-2H-indeno[1,2-b]oxirene, exo,endo-1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-2,3-epoxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan, (±)-Oxychlordane, Octachlor epoxide, Oxychlordan, Oxychlordane, (1aalpha,1bbeta,2alpha,5alpha,5abeta,6beta,6aalpha)-2,3,4,5,6,6a,7,7-Octachloro-1a,1b,5,5a,6,6a-hexahydro-2,5-methano-2H-indeno[1,2-b]oxirene, Octachlor Epoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H4Cl8O/c11-3-1-2(6-9(3,16)19-6)8(15)5(13)4(12)7(1,14)10(8,17)18/h1-3,6H/t1-,2+,3+,6-,7+,8-,9+/m0/s1 |
| SMIL | Cl[C@@H]1[C@@H]2[C@H]([C@@H]3O[C@]13Cl)[C@]4(Cl)C(=C(Cl)[C@@]2(Cl)C4(Cl)Cl)Cl |
| Vis mere |