Få mere at vide
Oxprenolol, TRC
Artikelnummer. 30136657
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30136657 2.5 g 2.5g
18090000 250 mg -
18003300 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136657 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8715002.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6452-71-7
Molekylær formel C15H23NO3
Molekylvægt (g/mol) 265.35
Synonym 1-(2-(allyloxy)phenoxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol, 1-(2-Allyloxy-phenoxy)-3-isopropylamino-propan-2-ol, Coretal, 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-[2-(2-propenyloxy)phenoxy]-2-propanol, 1-[o-(Allyloxy)phenoxy]-3-(isopropylamino)-2-propanol;1-(Propan-2-ylamino)-3-(2-prop-2-enoxyphenoxy)propan-2-ol, 1-(Isopropylamino)-2-hydroxy-3-[o-(allyloxy)phenoxy]propane;
IUPAC navn 1-(propan-2-ylamino)-3-(2-prop-2-enoxyphenoxy)propan-2-ol
SMIL CC(C)NCC(O)COc1ccccc1OCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxprenolol
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C15H23NO3/c1-4-9-18-14-7-5-6-8-15(14)19-11-13(17)10-16-12(2)3/h4-8,12-13,16-17H,1,9-11H2,2-3H3
Formel vægt 265.1678