missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Oxprenolol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 18042400
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18042400 2.5 g 2.5g
18062900 100 mg -
18091210 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18042400 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8705002.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6452-73-9
Molekylær formel C15 H23 N O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 301.81
Synonym 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propen-1-yloxy)phenoxy]-, hydrochloride (1:1), 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propenyloxy)phenoxy]-, hydrochloride (9CI), 2-Propanol, 1-[o-(allyloxy)phenoxy]-3-(isopropylamino)-, hydrochloride (7CI,8CI), (±)-1-[o-(Allyloxy)phenoxy]-3-isopropylamino-2-propanol hydrochloride, (±)-Ba 39089, (±)-Oxprenolol hydrochloride, 1-(2-Allyloxyphenoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(2'-Allyloxyphenoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(o-Allyloxyphenoxy)-3-isopropylamino-2-propanol hydrochloride, 1-(o-Allyloxyphenoxy)-3-isopropylamino-2-propranol-hydrochloride, 1-Isopropyl-amino-2-hydroxy-3-(O-allyloxyphenoxy)propane hydrochloride, 1-Isopropylamino-3-(o-allyloxyphenoxy)-2-propanol hydrochloride, Ba 39089, CIBA 39089Ba, Laracor, Oxiprenolol hydrochloride, Oxprenolol hydrochloride, Paritane, Slow-Pren, Slow-Trasicor, Trasacor, Trasicor, Trasicor 80, dl-Alprenolol hydrochloride, dl-Oxprenolol hydrochloride
IUPAC navn 1-(propan-2-ylamino)-3-(2-prop-2-enoxyphenoxy)propan-2-ol;hydrochloride
SMIL Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccccc1OCC=C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Oxprenolol hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C15H23NO3.ClH/c1-4-9-18-14-7-5-6-8-15(14)19-11-13(17)10-16-12(2)3;/h4-8,12-13,16-17H,1,9-11H2,2-3H3;1H
Formel vægt 301.1445
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.