Få mere at vide
Oxprenolol Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30461759
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30461759 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461759 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0129.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Oxprenolol Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxprenolol hydrochloride
CAS 6452-73-9
Analyt- eller komponentnavne Oxprenolol hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H23 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propen-1-yloxy)phenoxy]-, hydrochloride (1:1), 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propenyloxy)phenoxy]-, hydrochloride (9 CI), 2-Propanol, 1-[o-(allyloxy)phenoxy]-3-(isopropylamino)-, hydrochloride (7 CI,8 CI), 1-(2-Allyloxyphenoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(2'-Allyloxyphenoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba
InChI formel InChI=1 S/C15H23NO3.ClH/c1-4-9-18-14-7-5-6-8-15(14)19-11-13(17)10-16-12(2)3;/h4-8,12-13,16-17 H,1,9-11H2,2-3H3;1 H
SMIL Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccccc1OCC=C
IUPAC navn 1-(propan-2-ylamino)-3-(2-prop-2-enoxyphenoxy)propan-2-ol;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 301.81
Mængde 1 ml
Formel vægt 301.1445 g/mol