missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Oxprenolol-d7 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxprenolol-d7 Hydrochloride |
| CAS | 1189649-47-5 |
| Molekylær formel | C15H17D7ClNO3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1-[(1-Methylethyl-d7)amino]-3-[2-(2-propen-1-yloxy)phenoxy]-2-propanol Hydrochloride, 1-(Isopropylamino-d7)-2-hydroxy-3-[o- |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO3.ClH/c1-4-9-18-14-7-5-6-8-15(14)19-11-13(17)10-16-12(2)3;/h4-8,12-13,16-17H,1,9-11H2,2-3H3;1H/i2D3,3D3,12D; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1ccccc1OCC=C)C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.85 |
| Formel vægt | 308.1884 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?