Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Oxotremorine sesquifumarate
Beskrivelse
Muscarinic agonist.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxotremorine sesquifumarate |
| CAS | 17360-35-9 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C36H48N4O14 |
| Formel vægt | 380.4 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 760.79 |