Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Oxotremorine M
Beskrivelse
Muscarinic receptor agonist. Also directly potentiates NMDA-mediated ion currents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxotremorine M |
| CAS | 3854-04-4 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C11H19IN2O |
| Formel vægt | 322.19 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.19 |