Få mere at vide
Oxoprolintane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxoprolintane |
| CAS | 35259-27-9 |
| Molekylær formel | C15 H21 N O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-[1-(Phenylmethyl)butyl]-2-pyrrolidinone, (±)-1-(α-Propylphenethyl)pyrrolidin-2-one, 1-(α-Propylphenethyl)pyrrolidin-2-one, Oxoprolintane |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO/c1-2-7-14(16-11-6-10-15(16)17)12-13-8-4-3-5-9-13/h3-5,8-9,14H,2,6-7,10-12H2,1H3 |
| SMIL | CCCC(Cc1ccccc1)N2CCCC2=O |
| IUPAC navn | 1-(1-phenylpentan-2-yl)pyrrolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.33 |
| Formel vægt | 231.1623 |