Få mere at vide
Oxophenyleddikesyre (Benzoylformsyre), Mikromol™
Artikelnummer. 30051636
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051636 25 mg
30049545 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051636 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0834.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Oxophenyleddikesyre (Benzoylformsyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylglyoxylic Acid
CAS 611-73-4
Analyt- eller komponentnavne Phenylglyoxylic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H6 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Glycopyrronium Bromide Imp. B (EP), Oxophenylacetic Acid, Benzoylformic Acid, Glycopyrronium Bromide Impurity B, Glycopyrronium Impurity B
InChI formel InChI=1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11)
SMIL OC(=O)C(=O)c1ccccc1
IUPAC navn 2-oxo-2-phenyleddiksyre
Molekylvægt (g/mol) 150.131
Mængde 25 mg
Formel vægt 150,032 g/mol