Få mere at vide
Oxonsyre kaliumsalt, TRC
Artikelnummer. 30423135
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423135 10 g
30409901 5 g
30420124 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30423135 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO87006010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2207-75-2
Molekylær formel C4 H2 N3 O4 . K
Molekylvægt (g/mol) 195.17
IUPAC navn kalium; 4,6-dioxo-1H-1,3,5-triazin-2-carboxylat
SMIL [K+].[O-]C(=O)C1=NC(=O)NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxonic Acid Potassium Salt
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H3N3O4.K/c8-2(9)1-5-3(10)7-4(11)6-1;/h(H,8,9)(H2,5,6,7,10,11);/q;+1/p-1
Formel vægt 194.9682