Få mere at vide
Oxonic Acid Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxonic Acid Potassium Salt |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3N3O4.K/c8-2(9)1-5-3(10)7-4(11)6-1;/h(H,8,9)(H2,5,6,7,10,11);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 194.9682 |