Få mere at vide
Oxonsyre kaliumsalt
Beskrivelse
Oxonsyrekaliumsalt er en hæmmer af urikase. Dette produkt er blevet brugt til hæmning af 5-fluorouracil-induceret gastrointestinal toksicitet uden tab af dets antitumoraktivitet hos rotter. Det er også blevet brugt til at inducere hyperurikæmi hos rotter; da det hæmmer urinsyremetabolismen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxonsyrekaliumsalt er en hæmmer af urikase. Dette produkt er blevet brugt til hæmning af 5-fluorouracil-induceret gastrointestinal toksicitet uden tab af dets antitumoraktivitet hos rotter. Det er også blevet brugt til at inducere hyperurikæmi hos rotter; da det hæmmer urinsyremetabolismen.
Opløselighed
Opløselig i varmt vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxonic acid potassium salt |
| Smeltepunkt | 300 °C |
| Navn note | 98% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 14,6947 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i varmt vand. |
| IUPAC navn | kalium 4,6-dioxo-1,4,5,6-tetrahydro-1,3,5-triazin-2-carboxylat |
| Formel vægt | 195.18 |