Få mere at vide
Oxonic acid potassium salt
Artikelnummer. 15483169
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15483169 5 g 5g
15493169 25 g 25g
15403179 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15483169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60400.06
Request Bulk or Custom Format
Inhibitor af urikase
Oxonsyrekaliumsalt er en hæmmer af urikase. Dette produkt er blevet brugt til hæmning af 5-fluorouracil-induceret gastrointestinal toksicitet uden tab af dets antitumoraktivitet hos rotter. Det er også blevet brugt til at inducere hyperurikæmi hos rotter; da det hæmmer urinsyremetabolismen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Oxonsyrekaliumsalt er en hæmmer af urikase. Dette produkt er blevet brugt til hæmning af 5-fluorouracil-induceret gastrointestinal toksicitet uden tab af dets antitumoraktivitet hos rotter. Det er også blevet brugt til at inducere hyperurikæmi hos rotter; da det hæmmer urinsyremetabolismen.
Opløselighed
Opløselig i varmt vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2207-75-2
Molekylær formel C4H2KN3O4
Molekylvægt (g/mol) 195.18
MDL nummer MFCD00010565
InChI nøgle IAPCTXZQXAVYNG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium oxonate, oteracil potassium, oxonic acid potassium salt, allantoxanic acid potassium salt, potassium azaorotate, oxonic acid, potassium salt, oxonate, potassium, oxonate, allantoxanic acid
PubChem CID 2723920
ChEBI CHEBI:80230
SMIL [K+].[O-]C(=O)C1=NC(=O)NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxonic acid potassium salt
Smeltepunkt 300°C
Navn note 98%
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Merck Index 14,6947
Opløselighedsinformation Soluble in hot water.
IUPAC navn kalium;4,6-dioxo-1H-1,3,5-triazin-2-carboxylat
Formel vægt 195.18