Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Oxonsyre, kaliumsalt, 97,5%
Artikelnummer. 10524111 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10524111 25 g Glasflaske 25g
10173750 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10524111 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 168530250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2207-75-2 | C4H2KN3O4 | 195,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2207-75-2
Molekylær formel C4H2KN3O4
Molekylvægt (g/mol) 195.18
MDL nummer MFCD00010565
InChI nøgle IAPCTXZQXAVYNG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium oxonate, oteracil potassium, oxonic acid potassium salt, allantoxanic acid potassium salt, potassium azaorotate, oxonic acid, potassium salt, oxonate, potassium, oxonate, allantoxanic acid
PubChem CID 2723920
ChEBI CHEBI:80230
IUPAC navn kalium;4,6-dioxo-1H-1,3,5-triazin-2-carboxylat
SMIL [K+].[O-]C(=O)C1=NC(=O)NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxonic acid, potassium salt
Navn note 97.5%
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97.5%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 24, 451
Formel vægt 195.18
Procent renhed 97.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver