Få mere at vide
Oxon∣r, monopersulfat
Artikelnummer. 11443850
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443850 100 g 100g
11463850 1 kg 1kg
11453850 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443850 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089892.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 70693-62-8 | H3K5O18S4 | 614,74 g/mol
Oxone bruges til halogenering af a,b-umættede carbonylforbindelser og katalytisk generering af hypervalente jodreagenser til alkoholoxidation. Det bruges til hurtig og god syntese af oxaziridiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70693-62-8
Molekylær formel H3K5O18S4
Molekylvægt (g/mol) 614.74
MDL nummer MFCD00040551
InChI nøgle HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I
Synonym Potassium peroxymonosulfate, Potassium monopersulfate triple salt
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxone
Fysisk form Granulat
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in water (100mg/ml).
Formel vægt 615.5
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.15 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxone, monopersulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium peroxymonosulfate sulfate, Potassium pyrosulfate,Dipotassium peroxodisulphate, Potassium