Få mere at vide
Oxomemazine, Mikromol™
Artikelnummer. 18023410
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18023410 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18023410 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0957.000250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Oxomemazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxomemazine
CAS 3689-50-7
Analyt- eller komponentnavne Oxomemazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H22 N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Trimeprazine Sulphone, Oxomemazine
InChI formel InChI=1S/C18H22N2O2S/c1-14(12-19(2)3)13-20-15-8-4-6-10-17(15)23(21,22)18-11-7-5-9-16(18)20/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3
SMIL CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccccc13
IUPAC navn 3-(5,5-dioxophenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 330.44
Mængde 250 mg
Formel vægt 330.1402 g/mol