Få mere at vide
Oxomemazine, LoGiCal
Artikelnummer. 30457567
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457567 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457567 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0957.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxomemazine
CAS 3689-50-7
Analyt- eller komponentnavne Oxomemazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H22 N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Trimeprazine Sulphone, Oxomemazine
InChI formel InChI=1S/C18H22N2O2S/c1-14(12-19(2)3)13-20-15-8-4-6-10-17(15)23(21,22)18-11-7-5-9-16(18)20/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3
Løsningstype Neat
SMIL CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccccc13
IUPAC navn 3-(5,5-dioxophenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 330.44
Mængde 10 mg
Formel vægt 330.1402 g/mol