Få mere at vide
Oxolinic Acid, TRC
Artikelnummer. 30411838
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30411838 5 g
1 options
Artikelnummer. 30411838 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8575005G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxolinic acid
CAS 14698-29-4
Molekylær formel C13 H11 N O5
Mængde 5 g
Synonym Oxolinic Acid, 1-Ethyl-1,4-dihydro-6,7-methylenedioxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Ethyl-6,7-methylenedioxy-4-quinolone-3-carboxylic acid, 5-Ethyl-5,8-dihydro-8-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid, Dioxacin, Emyrenil, Gramurin, Inoxyl, NSC 110364, Nidantin, Ossian, Oxoboi, Oxolinic acid, Pietil, Prodoxal, Prodoxol, S 0208, Starner, Starner 20WP, Ultibid, Urinox, Uritrate, Uro-Alvar, Urotrate, Uroxin, Uroxol, Utibid, W 4565
InChI formel InChI=1S/C13H11NO5/c1-2-14-5-8(13(16)17)12(15)7-3-10-11(4-9(7)14)19-6-18-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,16,17)
SMIL CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
IUPAC navn 5-ethyl-8-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 261.23
Formel vægt 261.0637