Få mere at vide
Oxolinic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 17993746
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17993746 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17993746 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0898.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Oxolinic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxolinic acid
CAS 14698-29-4
Analyt- eller komponentnavne Oxolinic acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H11 N O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Oxolinic Acid, 1-Ethyl-1,4-dihydro-6,7-methylenedioxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Ethyl-6,7-methylenedioxy-4-quinolone-3-carboxylic acid, 5-Ethyl-5,8-dihydro-8-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid, Dioxacin, Emyrenil, Gramurin, Inoxyl, NSC 110364, Nidantin, Ossian, Oxoboi, Oxolinic acid, Pietil, Prodoxal, Prodoxol, S 0208, Starner, Starner 20WP, Ultibid, Urinox, Uritrate, Uro-Alvar, Urotrate, Uroxin, Uroxol, Utibid, W 4565
InChI formel InChI=1S/C13H11NO5/c1-2-14-5-8(13(16)17)12(15)7-3-10-11(4-9(7)14)19-6-18-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,16,17)
SMIL CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
IUPAC navn 5-ethyl-8-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 261.23
Mængde 250 mg
Formel vægt 261.0637 g/mol