Få mere at vide
Oxolinic Acid Isopropyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051766
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051766 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051766 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0898.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Oxolinic Acid Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxolinic Acid Isopropyl Ester
CAS 2731414-28-9
Analyt- eller komponentnavne Oxolinic Acid Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H17 N O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Oxolinic Acid Isopropyl Ester
InChI formel InChI=1S/C16H17NO5/c1-4-17-7-11(16(19)22-9(2)3)15(18)10-5-13-14(6-12(10)17)21-8-20-13/h5-7,9H,4,8H2,1-3H3
SMIL CCN1C=C(C(=O)OC(C)C)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
IUPAC navn propan-2-yl 5-ethyl-8-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 303.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 303.1107 g/mol