Få mere at vide
Oxolinic Acid Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Oxolinic Acid Isopropyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxolinic Acid Isopropyl Ester |
| CAS | 2731414-28-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Oxolinic Acid Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H17 N O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Oxolinic Acid Isopropyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO5/c1-4-17-7-11(16(19)22-9(2)3)15(18)10-5-13-14(6-12(10)17)21-8-20-13/h5-7,9H,4,8H2,1-3H3 |
| SMIL | CCN1C=C(C(=O)OC(C)C)C(=O)c2cc3OCOc3cc12 |
| IUPAC navn | propan-2-yl 5-ethyl-8-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate |
| Vis mere |