missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Oxolinic Acid-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxolinic acid ethyl-d5 |
| CAS | 1189890-98-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13 2H5 H6 N O5 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 8-Oxo-5-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO5/c1-2-14-5-8(13(16)17)12(15)7-3-10-11(4-9(7)14)19-6-18-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,16,17)/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12 |
| IUPAC navn | 8-oxo-5-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.26 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?