Få mere at vide
Oxolinic acid, 98%
Artikelnummer. 10770540 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10770540 5 g Glasflaske 5g
10564408 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10770540 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431510050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14698-29-4 | C13H11NO5 | 261.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14698-29-4
Molekylær formel C13H11NO5
Molekylvægt (g/mol) 261.23
MDL nummer MFCD00056775
InChI nøgle KYGZCKSPAKDVKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxolinic acid, nidantin, dioxacin, emyrenil, prodoxal, prodoxol, ossian, gramurin, oksaren, oxolinic
PubChem CID 4628
ChEBI CHEBI:138856
IUPAC navn 5-ethyl-8-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinolin-7-carboxylsyre
SMIL CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxolinic acid
Smeltepunkt 314.0°C to 316.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15,7044
Formel vægt 261.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxolinic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /