Få mere at vide
Oxolamincitrat, TRC
Artikelnummer. 30012392
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012392 25 g
30005987 10 g
30004035 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012392 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO85745025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1949-20-8
Molekylær formel C14 H19 N3 O . C6 H8 O7
Molekylvægt (g/mol) 437.44
Synonym 1,2,4-Oxadiazole-5-ethanamine, N,N-diethyl-3-phenyl-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), 1,2,4-Oxadiazole, 5-[2-(diethylamino)ethyl]-3-phenyl-, citrate (1:1) (7CI,8CI), 3-Phenyl-5-(diethylaminoethyl)-1,2,4-oxadiazole citrate, 5-(Diethylaminoethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole citrate, AF 438, Bredon, Broncatar, Flogobron, NSC 100298, Oxarmin, Oxolamine citrate, Perebron, Prilon, SKF 9976
IUPAC navn N,N-diethyl-2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)ethanamin; 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
SMIL CCN(CC)CCc1onc(n1)c2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxolamine Citrate
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C14H19N3O.C6H8O7/c1-3-17(4-2)11-10-13-15-14(16-18-13)12-8-6-5-7-9-12;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-9H,3-4,10-11H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Formel vægt 437.1798