Få mere at vide
Oxolamine citrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16412309
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16412309 1 g
1 options
Artikelnummer. 16412309 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1042
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Oxolamine citrate (SKF-9976 citrate) is a cough suppressant that can be used for the research of respiratory tract diseases. Oxolamine citrate also exhibits anti-inflammatory effect.
Oxolamine citrate (SKF-9976 citrate) is a cough suppressant that can be used for the research of respiratory tract diseases. Oxolamine citrate also exhibits anti-inflammatory effect.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxolamine citrate
Fysisk form Solid
CAS 1949-20-8
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H27N3O8
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym SKF-9976 citrate AF-438 citrate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (228.60 mM) ∣H2O : 14.29 mg/mL (32.67 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCN(CC)CCC1=NC(C2=CC=CC=C2)=NO1.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molekylvægt (g/mol) 437.44
Formel vægt 437.44
Procent renhed 99.55%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.