Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Ceftazidim/Avibactam Antimikrobielle følsomhedsdiske
Beskrivelse
Bestem manuelt mikroorganismers følsomhed for antibiotika ved hjælp af antimikrobielle følsomhedstestmetoder (AST) i forbindelse med pålidelige, brugervenlige Thermo Scientific™ Oxoid™ Ceftazidim/Avibactam Antimikrobielle følsomhedsdiske. Ceftazidim/Avibactam er indiceret til behandling af komplicerede urinvejsinfektioner, herunder pyelonefritis, hos patienter 18 år eller ældre. I kombination med metronidazol er det også indiceret til behandling af komplicerede intraabdominale infektioner.
Brugervenlighed leveres af brudsikre fjederbelastede patroner, letlæselige etiketter og indikatorer for slutningen af patronen.
Diskdiffusion kategoriserer ikke kun resistente, mellemliggende og følsomme organismer gennem kvantitative resultater, men giver også en visuel indikation af følgende:
- Inokulum niveau
- Tilstedeværelse af forurening
- Resistente mutanter
- Beta-lactamase aktivitet
- Antagonisme og synergi mellem antibiotika
Hver patron er individuelt forseglet med et tørremiddel for at opretholde et fugtniveau på< 2 %, hvilket sikrer langsigtet stabilitet.
Oxoid Ceftazidim/Avibactam Antimikrobielle følsomhedsdiske er tilgængelige i to koncentrationer for at opfylde CLSI eller EUCAST anbefalede niveauer. Oxoid diske er fremstillet i overensstemmelse med passende kvalitetsstandarder, herunder BS EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 og FDA 21 CFR part 820, og gennemgår omfattende kvalitetskontroltest for at sikre maksimal nøjagtighed og reproducerbarhed.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Antimikrobielle midler | Ceftazidim/Avibactam |
| Koncentration | 10/4 μg |
| Oversigt | Oxoid Ceftazidim/Avibactam antimikrobielle følsomhedsskiver |
| Antibiotikum kode | CZA |
| Produkttype | Antimikrobielle følsomhedsskiver |
| Test Type | Antimikrobiel modtagelighed |
| nr. pr. pakke | 5 Patroner/Pk. |
| Emballagetype | 50 diske/patron |
| Mængde | 50 diske/patron |
CE IVD status