Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Yersinia Selective Supplement
Artikelnummer. 11484179
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484179 10/Pk. Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11484179 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SR0109E
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Oxoid Yersinia Selective Supplement bruges til isolering af Yersinia enterocolitica .
Oxoid Yersinia Selective Supplement bruges til isolering af Yersinia enterocolitica .
  • Tilføj til Yersinia Selective Agar Base, Part No. CM0653B
  • Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Yersinia Selective Supplement
Form Frysetørret
Produkttype Selektivt tillæg
Mængde 10/Pk.
Udbytte Hvert hætteglas til 500mL medium
Arter Yersinia art