Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™-gærekstraktpulver
Mængde:
500 g
1 stk.
5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5kg
Beskrivelse
Oxoid-gærekstraktpulver er et tørret gærautolysat, som giver en næringsrig kilde til kvælstof og vitaminer.
- Anbefalet til pladetælling af organismer i vand
- Øger udbyttet af organismer af mange medier eller fermenteringsbouillon
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage |
| Oversigt | Gærekstraktpulver |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Til brug med (applikation) | Culture media or fermentation processes |
| Mængde | 5 kg |
| Protein Source | Yeast Extract |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.