Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Gærekstraktpulver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Oxoid Gærekstraktpulver er et proprietært tørret gærautolysat, som giver en næringsrig kilde til kvælstof og vitaminer, optimeret til brug i kulturmedier eller fermentering.
Øger udbyttet af organismer i mange medier eller fermenteringsbouilloner.
- Anbefalet til pladetælling af organismer i vand
- Øger udbyttet af organismer af mange medier eller fermenteringsbouillon
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Dehydreret pulver, opbevaring af omgivende og tørt |
| Oversigt | Gærekstraktpulver |
| Form | Dehydreret pulver |
| Produkttype | Peptone |
| Til brug med (applikation) | Kulturmedier eller fermenteringsprocesser |
| Mængde | 500 g |
| Protein Source | Gærekstrakt |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.