missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Gær Autolysat Supplement
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Oxoid Yeast Autolysat Supplement anvendes til fremstilling af New York City Medium til isolering af Neisseria spp.
- Tilføj til GC Agar Base, Part No. CM0367B
- Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Gær Autolysat Supplement |
| Form | Frysetørret |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Mængde | 10/Pk. |
| Udbytte | Hvert hætteglas til 500mL medium |
| Arter | Gær |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion