Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ X + V faktor disk
Artikelnummer. 11923842
Skift visning
Detekterbare analytter:
Haemophilus arter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Detekterbare analytter Pakningsstørrelse
11923842 Haemophilus arter Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11923842 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DD0005T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00 DKK
    165.82 DKK / Pakke med 50
    Spare 7.18 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Oxoid X + V Factor Disc bruges til identifikation af Haemophilus spp.
Oxoid X + V Factor Disc bruges til identifikation af Haemophilus spp.
50 diske/patron
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -10 °C til -20 °C
Oversigt X + V Factor Disk
Detekterbare analytter Haemophilus arter
Type V-faktor-skive
Emballagetype 1 vogn./Pk.