Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ X Factor diske
Artikelnummer. 11459858
Skift visning
Emballagetype:
1 vogn./Pk.
5 Vogn./Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagetype Pakningsstørrelse
11459858 5 Vogn./Pk. Pakke med 250
11933842 1 vogn./Pk. Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459858 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DD0003B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00 DKK
    283.68 DKK / Pakke med 250
    Spare 411.32 DKK
    59% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Udfør identifikation af Haemophilus spp. med Thermo Scientific™ Oxoid X Factor diske.
Udfør identifikation af Haemophilus spp. med Thermo Scientific™ Oxoid X Factor diske.
Advarsler vedrørende bestilling:
50 diske/patron
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -10 °C til -20 °C
Oversigt X Factor diske
Detekterbare analytter Haemophilus arter
Type X Factor Disc
Emballagetype 5 Vogn./Pk.
Mængde 50 diske/patron