Få mere at vide
Thermo Scientific™ WL næringsagar (dehydreret)
Beskrivelse
Isoler og opregn mikrobiel flora i brygnings- og gæringsapplikationer med Thermo Scientific™ Oxoid™ WL Nutrient Agar (Dehydreret). Mediet er baseret på Green og Grey 1 og er velegnet til differentiering af vildgær fra bryggegær 2 .
WL Nutrient Agar anbefales til bestemmelse af den mikrobielle flora i brygnings- og gæringsprocesser.
Pålidelige tællinger af fermenteringsprocessen opnås med mediet ved 5,5. Justering til pH 6,5 letter optællingen af bagere’ og destillationsvirksomheder’ gær.
Cycloheximid (SR0222) kan tilsættes til mediet i en slutkoncentration på 4 mg/L for at undertrykke gærvækst, mediet bliver selektivt for bakterielle kontaminanter i gærkulturer.
Når der foretages mikrobielle tællinger med dette medium, vil inkubationstiden og -temperaturen variere afhængigt af de testede materialer og de eftersøgte organismer. Temperaturer på °25 C bruges til bryggematerialer og 30 C °til bagere’ gær.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | WL næringsagar |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Næringsagar |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 6,7L medium |
Kun til laboratoriebrug