Få mere at vide
Thermo Scientific™ Wilkins-Chalgren Anaerob Bouillon (Dehydreret)
Beskrivelse
Isoler, dyrk og/eller udfør følsomhedstest af en lang række anaerobe organismer fra kliniske prøver med dette medium.
Isoler, dyrk og/eller udfør følsomhedstest af en lang række anaerobe organismer fra kliniske prøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ Wilkins-Chalgren Anaerob blodagar (Dehydreret). Wilkins-Chalgren Anaerobe Bouillon understøtter den frodige vækst af anaerobe organismer. Det er afledt af Wilkins Charlgren Agar 1 CM0619. Hvor undersøgelser af antimikrobiel modtagelighed skal udføres i både bouillon og agar, er dette medium fundet at være af særlig værdi.
Brug Anaerob Blood Broth til isolering af generelle anaerober fra kliniske prøver og til antimikrobiel følsomhedstestning af aerobe bakterier ved hjælp af Receiver Operating Characteristic (ROC) procedure.
Formuleringen af Wilkins-Chalgren Anaerobe Bouillon inkluderer gærekstrakt til at levere vitaminer og andre vækstfaktorer såsom puriner og pyrimidiner, der er nødvendige for god vækst af Peptostreptococus anaerobius og Bacteroides melaninogenicus . Arginin tilsættes for at sikre, at tilstrækkelig aminosyre er tilgængelig til væksten af Eubacterium lentum . Pyruvat er til stede som en energikilde for asaccharolytiske kokker såsom Veillonella . Det virker også på samme måde som katalase og nedbryder spor af hydrogenperoxid, som kan dannes ved indvirkning af molekylært oxygen på mediumbestanddele og forstyrre metabolismen af anaerobe. Hæmin har vist sig at være afgørende for væksten af Bacteroides -arter og menadion for Bacteroides melaninogenicus .
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Wilkins-Chalgren Anaerob bouillon |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dehydrerede kulturmedier |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 15,2L medium |