Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vandpladetælleragar (dehydreret)
Artikelnummer. 10566723
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10566723
Brand: Thermo Scientific™ CM1012B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opregn alle dyrkbare mikroorganismer fra vand ved hjælp af kolonitællingsteknik dette medium, mens de overholder ISO 6222: 1999
Opregn alle dyrkbare mikroorganismer fra vand ved hjælp af kolonitællingsteknik med Thermo Scientific™ Oxoid™ Vandpladetælleragar (Dehydreret). Dette nærende, ikke-selektive medium er i overensstemmelse med ISO 6222: 1999 (E) Vandkvalitet— Optælling af dyrkbare mikroorganismer— Kolonitælling ved podning i et næringsagarkulturmedium 1 .
Vand af enhver art indeholder uvægerligt en række mikroorganismer, der stammer fra forskellige kilder, såsom jord og vegetation. Estimering af de samlede tal giver nyttige oplysninger til vurdering og overvågning af vandkvaliteten. Der foretages sædvanligvis separate tællinger af de mikroorganismer, som er i stand til at vokse og danne kolonier på næringsagarmedier ved 36 °C og 22 °C.
Kolonitællinger er nyttige til at vurdere integriteten af grundvandskilder og effektiviteten af vandbehandlingsprocesser såsom koagulering, filtrering og desinfektion og giver en indikation af renheden og integriteten af distributionssystemet. De kan også bruges til at vurdere egnetheden af en vandforsyning til tilberedning af mad og drikke for at undgå at forurene produktet med ødelæggende organismer.
Hovedværdien af kolonitællinger ligger i påvisningen af ændringer i forhold til forventede tællinger baseret på hyppig, langsigtet overvågning. Enhver pludselig stigning i antallet kan være et tidligt varsel om alvorlig forurening og en opfordring til øjeblikkelig undersøgelse. 1
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: ISO .
Oversigt Vandpladegreve-agar
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 20,8L medium
Kun til laboratoriebrug