missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ VTEC-RPLA Toxin Detection Kit
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
20 Tests/Kit
Pakningsstørrelse:
20 tests
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Oxoid VTEC-RPLA Toxin Detection Kit uses reverse passive latex agglutination to detect verocytotoxin VT1 and VT2 produced by E. coli cultured from food and fecal specimens.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2°C to 8°C |
| Oversigt | VTEC-RPLA Toxin Detection Kit |
| Mængde | 20 Tests/Kit |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion