Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vogel-Johnson Agar (Dehydreret)
Artikelnummer. 10527863
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10527863 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10527863 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0641B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isoler og identificer formodentlig Staphylococcus aureus fra kliniske prøver og fødevarer med dette selektive medium.
Isoler og formodentlig identificer Staphylococcus aureus fra kliniske prøver og fødevarer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Vogel-Johnson Agar (Dehydreret). Mediet er baseret på formlen svarende til United States Pharmacopoeia 1 . Staphylococcus aureus reducerer tellurit til metallisk tellur i mediet og fremstår som sorte kolonier.
Staphylococcus aureus er en grampositiv, rundformet bakterie og kan forårsage hud- og bløddelsinfektioner såsom bylder (bylder), furunkler og cellulitis. Selvom de fleste staph-infektioner ikke er alvorlige, kan S. aureus forårsage alvorlige infektioner såsom blodbaneinfektioner, lungebetændelse eller knogle- og ledinfektioner.
Vogel-Johnson Agar muliggør tidlig påvisning og af Staphylococcus aureus fra stærkt forurenede fødevarer og kliniske prøver ved at udvælge og identificere koagulase-positive og monitol-fermenterende stammer.
  • Selektiv: tellurit, lithiumchlorid og den høje glycinkoncentration hæmmer de fleste af de forurenende organismer.
  • Let at læse: Staphylococcus aureus fremstår som sorte kolonier på grund af deres evne til at reducere tellurit til metallisk tellur.
  • Er i overensstemmelse med United States Pharmacopoeia 1 .
  • Tillader tidlig påvisning og af Staphylococcus aureus fra stærkt forurenede fødevarer og kliniske prøver ved at udvælge og identificere koagulase-positive og monitol-fermenterende stammer.
Vogel og Johnson2 modificerede Tellurite Glycine Agar-formlen fra Zebovitz et al.3 ved at fordoble mannitolkoncentrationen til 1 % (vægt/volumen) og tilføje Phenol Red som en pH-indikator. Den forstærkede fermenteringsreaktion, der opstår som et resultat af stigningen i mannitolindholdet, er tydeligt angivet ved udviklingen af gule zoner omkring kolonierne.
Langvarig inkubation kan resultere i vækst af sorte koagulase-negative kolonier, og hvis disse organismer også fermenterer mannitol, kan de fejlagtigt identificeres ud fra deres udseende som Staphylococcus aureus . Under disse omstændigheder bør der udføres yderligere test af identitet, før det konkluderes, at organismen er Staphylococcus aureus.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: FDA.
Oversigt Vogel-Johnson Agar
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 8,2L medium
Kun til laboratoriebrug