Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Vitox Supplement
Artikelnummer. p-6081294
Udbytte:
Hvert hætteglas til 2L medium
Hvert hætteglas til 500mL medium
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 12731870
Brand: Thermo Scientific™ SR0090A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oxoid Vitox Supplement anvendes til fremstilling af Thayer Martin Medium og New York City Medium til isolering af Neisseria spp.
Oxoid Vitox Supplement anvendes til fremstilling af Thayer Martin Medium og New York City Medium til isolering af Neisseria spp.
  • Indhold: Vitox Supplement (5 hætteglas) plus rekonstitutionsvæske (5 hætteglas)
  • Tilføj til GC Agar Base, Part No. CM0367B
Bestillingsoplysninger:
  • Hvert hætteglas af Vitox plus rekonstitutionsvæsketilskud 500mL medium
Inkluderer:
  • Fem hætteglas af Vitox plus fem hætteglas rekonstitutionsvæske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Vitox Supplement
Form Frysetørret
Produkttype Mikrobiologiske medier
Emballagetype 2 x 5/Pk.
Mængde 5 x frysetørret hætteglas + 5 x rehydreringsvæske
Udbytte Hvert hætteglas til 500mL medium