Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Vitox Supplement
Udbytte:
Hvert hætteglas til 2L medium
Hvert hætteglas til 500mL medium
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
Oxoid Vitox Supplement anvendes til fremstilling af Thayer Martin Medium og New York City Medium til isolering af Neisseria spp.
- Indhold: Vitox Supplement (5 hætteglas) plus rekonstitutionsvæske (5 hætteglas)
- Tilføj til GC Agar Base, Part No. CM0367B
Bestillingsoplysninger:
- Hvert hætteglas af Vitox plus rekonstitutionsvæsketilskud 500mL medium
Inkluderer:
- Fem hætteglas af Vitox plus fem hætteglas rekonstitutionsvæske
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Vitox Supplement |
| Form | Frysetørret |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Emballagetype | 2 x 5/Pk. |
| Mængde | 5 x frysetørret hætteglas + 5 x rehydreringsvæske |
| Udbytte | Hvert hætteglas til 2L medium |