Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Vitox Supplement
Artikelnummer. 12731870
Skift visning
Udbytte:
Hvert hætteglas til 2L medium
Hvert hætteglas til 500mL medium
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Udbytte Pakningsstørrelse
12731870 Hvert hætteglas til 500mL medium Pakke med 10
13265709 Hvert hætteglas til 2L medium Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12731870 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SR0090A
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Oxoid Vitox Supplement anvendes til fremstilling af Thayer Martin Medium og New York City Medium til isolering af Neisseria spp.
Oxoid Vitox Supplement anvendes til fremstilling af Thayer Martin Medium og New York City Medium til isolering af Neisseria spp.
  • Indhold: Vitox Supplement (5 hætteglas) plus rekonstitutionsvæske (5 hætteglas)
  • Tilføj til GC Agar Base, Part No. CM0367B
Bestillingsoplysninger:
  • Hvert hætteglas af Vitox plus rekonstitutionsvæsketilskud 500mL medium
Inkluderer:
  • Fem hætteglas af Vitox plus fem hætteglas rekonstitutionsvæske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Vitox Supplement
Form Frysetørret
Produkttype Mikrobiologiske medier
Emballagetype 2 x 5/Pk.
Mængde 5 x frysetørret hætteglas + 5 x rehydreringsvæske
Udbytte Hvert hætteglas til 500mL medium