Få mere at vide
Thermo Scientific™ Violet rød galdeagar med krus (dehydreret)
Artikelnummer. 10108132
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10108132 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10108132 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0978B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1900.00 DKK
    998.51 DKK / 500g
    Spare 901.49 DKK
    47% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opdag og opregn coliforme organismer i vand, fødevarer og mejeriprodukter med dette selektive medium.
Opdag og opregn coliforme organismer i vand, fødevarer og mejeriprodukter med Thermo Scientific™ Oxoid™ Violet rød galdeagar med krus (dehydreret). Dette laktoseholdige selektive medium kan bruges til bestemmelse af coli-aerogenes indholdet af vand, mælk og andre mejeriprodukter, mejeriudstyr og fødevarer 1,2 . Violet rød galdeagar med MUG indeholder 4-methylumbelliferyl-ß-D-glucuronid (MUG) som et substrat, der spaltes af enzymet ß-glucuronidase produceret af Escherichia coli, hvilket resulterer i et fluorescerende slutprodukt.
Brug Violet Red Galde Agar til undersøgelse af fødevarer, dyrefoder og miljøprøver for tilstedeværelsen af indikatorgrupper såsom coliforme bakterier. Udover sikkerhed giver indikatorgrupper et mål for fødevarekvalitet og fordærvelsespotentiale. En af de mest almindelige grupper af bakterier, der anvendes som indikatororganismer i fødevareindustrien, er coliforme bakterier, som kan betragtes som en undergruppe inden for Enterobacteriaceae.
  • Let at læse : organismer, der hurtigt fermenterer laktosen (coliforme bakterier), danner rødlilla kolonier med rødlilla glorier; mens sene laktosefermentorer danner blege kolonier med grønlige glorier.
  • Selektiv : krystalviolet og galdesalte undertrykker væksten af ikke-mål-gram-positive bakterier.
Organismer, der hurtigt angriber laktose, producerer lilla kolonier omgivet af lilla glorier. Ikke-laktose- eller sen-lactose-fermenteringsbeholdere producerer blege kolonier med grønlige zoner. Andre relaterede Gram-negative bakterier kan vokse, men kan undertrykkes ved inkubation kl> 42 C °eller ved anaerob inkubation.
Druce et al.3 fandt, at Violet Red Galde Lactose Agar var en lige så god indikator for coli-aerogenes bakterier i mælk som MacConkey Broth, og at mediet var egnet til at bestemme indholdet af coli-aerogenes i mælk.
NaOH-tilsætning forbedrer generelt fluorescensen ved at øge opløsningens alkalinitet. En stigning i fluorescens kan også opnås ved at øge niveauet af MUG tilsat til basismediet.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: FDA.
Oversigt Violet rød galdeagar m/KRUS
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 13,0L medium
Kun til laboratoriebrug