Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Violet rød galdeagar
Artikelnummer. p-200112235
Mængde:
500 g
Hver
Pakningsstørrelse:
3kg
500g
Artikelnummer. 10790534
Brand: Thermo Scientific™ CM0107B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opdag og opregn coliforme organismer i vand, fødevarer og mejeriprodukter med dette selektive medium.
Opdag og opregn coliforme organismer i vand, fødevarer og mejeriprodukter med Thermo Scientific™ Oxoid™ Violet rød galdeagar (dehydreret). Dette laktoseholdige selektive medium er blevet brugt til bestemmelse af coli-aerogenes indholdet af vand, mælk og andre mejeriprodukter, mejeriudstyr og fødevarer 1,2 . På grund af tilsætningen af selektive hæmmende komponenter, neutrale røde, krystalviolette og galdesalte, giver mediet selektivitet mod ikke-mål-gram-positive bakterier.
Brug Violet Red Galde Agar til undersøgelse af fødevarer, dyrefoder og miljøprøver for tilstedeværelsen af indikatorgrupper såsom coliforme bakterier. Udover sikkerhed giver indikatorgrupper et mål for fødevarekvalitet og fordærvelsespotentiale. En af de mest almindelige grupper af bakterier, der anvendes som indikatororganismer i fødevareindustrien, er coliforme bakterier, som kan betragtes som en undergruppe inden for Enterobacteriaceae .
  • Let at læse: organismer, der hurtigt fermenterer laktosen (coliforme bakterier), danner rødlilla kolonier med rødlilla glorier; mens sene laktosefermentorer danner blege kolonier med grønlige glorier.
  • Selektiv: krystalviolet og galdesalte undertrykker væksten af ikke-mål-gram-positive bakterier.
Druce et al.3 fandt, at Violet Red Galde Lactose Agar var en lige så god indikator for coli-aerogenes bakterier i mælk som MacConkey Broth, og at Violet Red Galde Agar var egnet til at bestemme indholdet af coli-aerogenes i mælk.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Violet rød galdeagar
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 13,0L medium
Kun til laboratoriebrug