Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Violet rød galdeagar
Beskrivelse
Opdag og opregn coliforme organismer i vand, fødevarer og mejeriprodukter med Thermo Scientific™ Oxoid™ Violet rød galdeagar (dehydreret). Dette laktoseholdige selektive medium er blevet brugt til bestemmelse af coli-aerogenes indholdet af vand, mælk og andre mejeriprodukter, mejeriudstyr og fødevarer 1,2 . På grund af tilsætningen af selektive hæmmende komponenter, neutrale røde, krystalviolette og galdesalte, giver mediet selektivitet mod ikke-mål-gram-positive bakterier.
Brug Violet Red Galde Agar til undersøgelse af fødevarer, dyrefoder og miljøprøver for tilstedeværelsen af indikatorgrupper såsom coliforme bakterier. Udover sikkerhed giver indikatorgrupper et mål for fødevarekvalitet og fordærvelsespotentiale. En af de mest almindelige grupper af bakterier, der anvendes som indikatororganismer i fødevareindustrien, er coliforme bakterier, som kan betragtes som en undergruppe inden for Enterobacteriaceae .
- Let at læse: organismer, der hurtigt fermenterer laktosen (coliforme bakterier), danner rødlilla kolonier med rødlilla glorier; mens sene laktosefermentorer danner blege kolonier med grønlige glorier.
- Selektiv: krystalviolet og galdesalte undertrykker væksten af ikke-mål-gram-positive bakterier.
Druce et al.3 fandt, at Violet Red Galde Lactose Agar var en lige så god indikator for coli-aerogenes bakterier i mælk som MacConkey Broth, og at Violet Red Galde Agar var egnet til at bestemme indholdet af coli-aerogenes i mælk.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Violet rød galdeagar |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 13,0L medium |
Kun til laboratoriebrug