Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ VET-RPLA Toxin Detection Kit
Artikelnummer. 12775610
Skift visning
Mængde:
20 tests/sæt
Pakningsstørrelse:
20 tests
Artikelnummer. Mængde unitSize
12775610 20 tests/sæt 20 tests
1 options
Artikelnummer. 12775610 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TD0920A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Uses reverse passive latex agglutination to detect E. coli heat-labile enterotoxin and Vibrio cholerae enterotoxin.
Thermo Scientific™ Oxoid VET-RPLA Toxin Detection Kit uses reverse passive latex agglutination to detect E. coli heat-labile enterotoxin and Vibrio cholerae enterotoxin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2°C to 8°C
Oversigt VET-RPLA Toxin Detection Kit
Detekterbare analytter E. coli enterotoxin, Vibrio cholerae enterotoxin
Mængde 20 tests/sæt