Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Grøntsags-peptone bouillon
Artikelnummer. 10066842
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10066842 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10066842 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. VG0101B
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Oxoid Grøntsags-peptonebouillon er en kødfri almindelig peptone.
Thermo Scientific™ Oxoid Vegetabilsk peptone bouillon er en meget næringsrig, alsidig peptone.
Et enestående kødfrit alternativ til Typtone Soya Bouillon, den leverer tilsvarende ydeevne i kulturmedier eller som fermenteringsbase.
  • Kødfrit alternativ til Typtone Soya Bouillon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Dehydreret pulver, opbevaring af omgivende og tørt
Form Dehydreret pulver
Produkttype Peptone
Til brug med (applikation) Kulturmedier eller fermenteringsprocesser
Mængde 500 g
Protein Source Ærter / Gær
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.