Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ VCNT selektivt supplement
Udbytte:
Hvert hætteglas til 2L medium
Hvert hætteglas til 500mL medium
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Oxoid VCNT Selective Supplement anvendes til fremstilling af Thayer Martin Medium til isolering af patogene Neisseria spp.
- Tilføj til GC Agar Base, Part No. CM0367B
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | VCNT selektivt supplement |
| Form | Frysetørret |
| Produkttype | Selektivt tillæg |
| Mængde | 10/Pk. |
| Udbytte | Hvert hætteglas til 500mL medium |