Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Vancomycin tilskud
Artikelnummer. p-4522323
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12638797
Brand: Thermo Scientific™ SR0247E
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Anvendes til tilsætning til selektive medier til isolering af Vancomycin-resistente enterokokker og højniveau-aminoglykosid-resistente enterokokker fra kliniske prøver.
Thermo Scientific™ Oxoid Vancomycin-supplementet er til tilsætning til selektive medier til isolering af vancomycin-resistente enterokokker (VRE) og højniveau-aminoglykosid-resistente enterokokker (HLARE) fra kliniske prøver.
  • Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Oxoid™ Vancomycin tilskud
Form Pulver
Produkttype Mikrobiologiske medier
Mængde 10/Pk.
Arter Vancomycin-resistente enterokokker (VRE), Aminoglucosid-resistente enterokokker på højt niveau (HLARE)