Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Vancomycin tilskud
Artikelnummer. 12638797
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
12638797 Pakke med 10
13285399 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12638797 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SR0247E
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anvendes til tilsætning til selektive medier til isolering af Vancomycin-resistente enterokokker og højniveau-aminoglykosid-resistente enterokokker fra kliniske prøver.
Thermo Scientific™ Oxoid Vancomycin-supplementet er til tilsætning til selektive medier til isolering af vancomycin-resistente enterokokker (VRE) og højniveau-aminoglykosid-resistente enterokokker (HLARE) fra kliniske prøver.
  • Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Oxoid™ Vancomycin tilskud
Form Pulver
Produkttype Mikrobiologiske medier
Mængde 10/Pk.
Arter Vancomycin-resistente enterokokker (VRE), Aminoglucosid-resistente enterokokker på højt niveau (HLARE)